Tisk…
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Perfluorobutyl-1,2-epoxypropane
PC5906P-1G PC5906P-25G PC5906P-100G
APOSPC5906P-1GEA 622 CZK
APOSPC5906P-1G APOSPC5906P-25G APOSPC5906P-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Vzorec: C₇H₅F₉O
MW: 276,10 g/mol
Bod varu: 52 °C/41mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236085
CAS číslo: 81190-28-5