Tisk…

1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-(Nonafluoro-n-butyl)prop-2-enol

PC5906K-1G PC5906K-5G
APOSPC5906K-1GEA 1990 CZK
APOSPC5906K-1G APOSPC5906K-5G
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol
Vzorec: C₇H₅F₉O
MW: 276,1 g/mol
Bod varu: 78…83 °C/28mmHg
Hustota: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042340
CAS číslo: 72016-05-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR