Tisk…
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester
PC5906E-1G PC5906E-25G PC5906E-5G
APOSPC5906E-1GEA 827 CZK
APOSPC5906E-1G APOSPC5906E-25G APOSPC5906E-5G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₉F₉O₂
MW: 332.17 g/mol
Bod varu: 60…62 °C/5mmHg
Hustota: 1.402 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236094
CAS číslo: 1799-84-4