Tisk…

2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, Acrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate

PC5906D-5G PC5906D-500MG
APOSPC5906D-5GEA 1580 CZK
APOSPC5906D-5G APOSPC5906D-500MG
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Vzorec: C₉H₇F₉O₂
MW: 318,139 g/mol
Bod varu: 160 °C
Bod tání: –68 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236104
CAS číslo: 52591-27-2
UN: 3272
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR