Tisk…
Perfluoro-2-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: FC-1318my
PC5904-100G PC5904-25G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 39020 CZK
APOSPC5904-100G APOSPC5904-25G APOSPC5904-5G
Perfluoro-2-butene 97%
Perfluoro-2-butene
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Vzorec: C₄F₈
Bod varu: 1,2 °C
Bod tání: –136…–134 °C
Hustota: 1,5297 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 360-89-4
EINECS: 206-640-9
UN: 2422
ADR: 2.2,