Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5900-1G PC5900-25G PC5900-5G
APOSPC5900-1GEA 870 CZK
APOSPC5900-1G APOSPC5900-25G APOSPC5900-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Bod varu: 64…65 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832254
CAS číslo: 116369-23-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III