Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5899-10G PC5899-1G PC5899-5G
APOSPC5899-10GEA 18290 CZK
APOSPC5899-10G APOSPC5899-1G APOSPC5899-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115895
CAS číslo: 886498-13-1
UN: 2735
ADR: 8,III