Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5898-5G PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA 4200 CZK
APOSPC5898-5G APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115896
CAS číslo: 886498-17-5