Tisk…

2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5896-5G PC5896-1G PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA 2440 CZK
APOSPC5896-5G APOSPC5896-1G APOSPC5896-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115887
CAS číslo: 886497-85-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR