Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate
PC5891-1G
PC5891-5G
PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA
1790
CZK
APOSPC5891-1G
APOSPC5891-5G
APOSPC5891-25G
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Vzorec:
C₅H₁₀BF₃KN MW: 191.0441 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10700161 CAS číslo: 888711-53-3 |