7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5889-25G
PC5889-5G
PC5889-1G
APOSPC5889-25GEA
20900
CZK
APOSPC5889-25G
APOSPC5889-5G
APOSPC5889-1G
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin
Vzorec:
C₁₆H₉F₃O₃ Bod tání: >200 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01941326 CAS číslo: 386704-09-2 |