Tisk…
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 1490 CZK
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Vzorec: C₄F₁₀O₂S
MW: 302.09 g/mol
Bod varu: 64…66 °C
Bod tání: –110 °C
Hustota: 1.682 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007422
CAS číslo: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8 II