2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5886-25G
PC5886-5G
PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA
1740
CZK
APOSPC5886-25G
APOSPC5886-5G
APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Vzorec:
C₆H₄F₂IN MW: 255.0039 g/mol Bod tání: 77…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07774189 CAS číslo: 141743-49-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |