Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5877-1G PC5877-5G PC5877-25G
APOSPC5877-1GEA 744 CZK
APOSPC5877-1G APOSPC5877-5G APOSPC5877-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862659
CAS číslo: 386704-05-8