Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5867-1G PC5867-5G
APOSPC5867-1GEA 622 CZK
APOSPC5867-1G APOSPC5867-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236296
CAS číslo: 575469-96-4