Tisk…
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
PC5865-1G PC5865-25G PC5865-5G
APOSPC5865-1GEA 622 CZK
APOSPC5865-1G APOSPC5865-25G APOSPC5865-5G
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
MW: 196.18 g/mol
Bod varu: 91 °C/5mmHg
Hustota: 1.228 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000355
CAS číslo: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6