Tisk…
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 1660 CZK
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
2-Bromo-4,5-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02
Bod tání: 23…25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070753
CAS číslo: 202865-58-5