Tisk…
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-DL-Phg(4-CF₃)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC5857-5G PC5857-1G
APOSPC5857-5GEA 14490 CZK
APOSPC5857-5G APOSPC5857-1G
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665333
CAS číslo: 142012-65-5