Tisk…
2-Bromo-4-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5846-1G PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA 622 CZK
APOSPC5846-1G APOSPC5846-500MG
2-Bromo-4-fluoropyridine
2-Bromo-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Hustota: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09260909
CAS číslo: 357927-50-5