Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5843-5G
PC5843-1G
APOSPC5843-5GEA
6020
CZK
APOSPC5843-5G
APOSPC5843-1G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride
Typically 92%, bal. other HFPO oligomer acid fluorides
Vzorec:
C₁₈F₃₆O₆ Bod varu: 231…235 °C Hustota: 1,796 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054661 CAS číslo: 13252-15-8 UN: 3265 ADR: 8,II |