Tisk…
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5841-1G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 953 CZK
APOSPC5841-1G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835320
CAS číslo: 1644-82-2