Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5830-1G PC5830-25G PC5830-5G
APOSPC5830-1GEA 1740 CZK
APOSPC5830-1G APOSPC5830-25G APOSPC5830-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 518070-15-0