Tisk…
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-1H,1H-perfluoropentane
PC5822-1G PC5822-5G
APOSPC5822-1GEA 3740 CZK
APOSPC5822-1G APOSPC5822-5G
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane
Vzorec: C₅H₂F₉I
MW: 359,96 g/mol
Bod varu: 119 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00233025
CAS číslo: 2253-14-7