Tisk…
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5807-250MG
APOSPC5807-250MGEA 1120 CZK
APOSPC5807-250MG
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₂F₃NO₂S
MW: 197,14 g/mol
Bod tání: 109…111 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07377490
CAS číslo: 944900-55-4