Tisk…
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl ketone
PC5806-5G PC5806-1G
APOSPC5806-5GEA 1990 CZK
APOSPC5806-5G APOSPC5806-1G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₁FO
MW: 178.2000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687164
CAS číslo: 150322-73-9