Tisk…
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 9330 CZK
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Bod varu: 52 °C/0,03mmHg
Bod tání: 24…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094304
CAS číslo: 54109-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III