Tisk…
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5787-1G PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA 1450 CZK
APOSPC5787-1G APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Vzorec: C₃H₂F₅I
Bod varu: 70…71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039405
CAS číslo: 354-69-8
EINECS: 206-568-8