Tisk…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Difluoromethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
PC5786F-1G PC5786F-5G
APOSPC5786F-1GEA 6220 CZK
APOSPC5786F-1G APOSPC5786F-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether
Vzorec: C₄H₃F₇O
Bod varu: 46 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 56860-81-2