Tisk…
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5783-25G PC5783-5G
APOSPC5783-25GEA 5290 CZK
APOSPC5783-25G APOSPC5783-5G
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆BrFO₂
Bod tání: 188…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142878
CAS číslo: 202865-70-1