Tisk…
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC5782-1G PC5782-5G
APOSPC5782-1GEA 3270 CZK
APOSPC5782-1G APOSPC5782-5G
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Bod varu: 145 °C
Hustota: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038308
CAS číslo: 74788-45-7
UN: 2735
ADR: 8,III