Tisk…
Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5781-10G PC5781-1G PC5781-5G
APOSPC5781-10GEA 24600 CZK
APOSPC5781-10G APOSPC5781-1G APOSPC5781-5G
Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Vzorec: C₅H₄F₆O₂
Bod varu: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00465645
CAS číslo: 356-32-1