6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57784-1G
PC57784-250MG
APOSPC57784-1GEA
8200
CZK
APOSPC57784-1G
APOSPC57784-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₅F₃OS MW: 230.21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11840979 CAS číslo: 863118-49-4 |