N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5776-1G
PC5776-5G
APOSPC5776-1GEA
1920
CZK
APOSPC5776-1G
APOSPC5776-5G
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₀FNO₂ Bod tání: 198…200 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01675229 CAS číslo: 54-60-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...