Tisk…
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5775-1G PC5775-5G
APOSPC5775-1GEA 622 CZK
APOSPC5775-1G APOSPC5775-5G
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) 98%
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₅
Bod tání: 188…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866530
CAS číslo: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White solid
Melting Point 189.6-190.4 degrees C
Purity 98%