Tisk…
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5774-1G PC5774-250MG
APOSPC5774-1GEA 12200 CZK
APOSPC5774-1G APOSPC5774-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₁FN₂O
MW: 218,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453098
CAS číslo: 52200-15-4