Tisk…
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5773-1G PC5773-5G
APOSPC5773-1GEA 2940 CZK
APOSPC5773-1G APOSPC5773-5G
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Vzorec: C₂₁H₁₁F₅O₃
MW: 406,31 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013261
CAS číslo: 88744-04-1