Tisk…
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5769-5G PC5769-25G
APOSPC5769-5GEA 4570 CZK
APOSPC5769-5G APOSPC5769-25G
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate
Vzorec: C₅H₇F₃O₂
Bod varu: 78…80 °C/200mmHg
Hustota: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01348113
CAS číslo: 352-23-8
UN: 3272
ADR: 3,II