Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5766-5G PC5766-25G
APOSPC5766-5GEA 1910 CZK
APOSPC5766-5G APOSPC5766-25G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MW: 260,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210008
CAS číslo: 145022-44-2