Tisk…

2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5755-1G PC5755-25G PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA 622 CZK
APOSPC5755-1G APOSPC5755-25G APOSPC5755-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₅BFNO₂
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798245
CAS číslo: 452972-14-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR