Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5738-25G PC5738-5G
APOSPC5738-25GEA 14120 CZK
APOSPC5738-25G APOSPC5738-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059130
CAS číslo: 34328-47-7