Tisk…
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-fluorobenzoate
PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 1410 CZK
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Methyl-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod varu: 197 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094302
CAS číslo: 455-68-5