Tisk…
4-Fluorosalicylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC5723-1G PC5723-5G PC5723-10G
APOSPC5723-1GEA 417 CZK
APOSPC5723-1G APOSPC5723-5G APOSPC5723-10G
4-Fluorosalicylic acid 99%
4-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Bod tání: 186…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153168
CAS číslo: 345-29-9
EINECS: 206-459-5