Tisk…
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5722-1G PC5722-5G
APOSPC5722-1GEA 3290 CZK
APOSPC5722-1G APOSPC5722-5G
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Vzorec: C₅H₄Br₂F₆
Bod varu: 92 °C/47mmHg
Hustota: 2 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095411
CAS číslo: 33619-78-2