α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5721-5G
PC5721-1G
PC5721-25G
APOSPC5721-5GEA
0
CZK
APOSPC5721-5G
APOSPC5721-1G
APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₅Br₂F Bod varu: 112…114 °C/8mmHg Bod tání: 42…44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847179 CAS číslo: 127425-73-4 UN: 1759 ADR: 8,III |