trans-4-Fluoro-L-proline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic Acid
PC5718-100MG
PC5718-250MG
APOSPC5718-100MGEA
6650
CZK
APOSPC5718-100MG
APOSPC5718-250MG
trans-4-Fluoro-L-proline
trans-4-Fluoro-L-proline
Vzorec:
C₅H₈FNO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02683982 CAS číslo: 2507-61-1 |