Tisk…
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5716-100MG PC5716-1G PC5716-250MG
APOSPC5716-100MGEA 6220 CZK
APOSPC5716-100MG APOSPC5716-1G APOSPC5716-250MG
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₇BFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026087
CAS číslo: 1150561-55-9