Tisk…
5-Fluoro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5711-1G PC5711-250MG
APOSPC5711-1GEA 827 CZK
APOSPC5711-1G APOSPC5711-250MG
5-Fluoro-1H-indazole
5-Fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 119…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972877
CAS číslo: 348-26-5