Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5709-25G PC5709-5G PC5709-10G
APOSPC5709-25GEA 4730 CZK
APOSPC5709-25G APOSPC5709-5G APOSPC5709-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Bod tání: 107…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862091
CAS číslo: 4864-01-1