Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5707-1G PC5707-5G PC5707-10G
APOSPC5707-1GEA 1330 CZK
APOSPC5707-1G APOSPC5707-5G APOSPC5707-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄F₄O₂
MW: 196.1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115893
CAS číslo: 886498-03-9
UN: 1760
ADR: 8 II