Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57059-1G PC57059-10G
APOSPC57059-1GEA 4600 CZK
APOSPC57059-1G APOSPC57059-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652441
CAS číslo: 1240257-07-1